missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glypican 3 Antibody (GPC3/8363R) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20871
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Glypican 3 Monoclonal antibody specifically detects Glypican 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Glypican 3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| DGSX, glypican 3, glypican proteoglycan 3, glypican-3, GTR2-2, heparan sulphate proteoglycan, Intestinal protein OCI-5, MXR7, OCI5, OCI-5, secreted glypican-3, SGB, SGBS, SGBS1SDYS | |
| Recombinant fragment (around aa400-550) of human Glypican 3 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction, Stem Cells | |
| 2719 | |
| Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| GPC3/8363R | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur