missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glypican 3 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16843735 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16843735 20 μL 20 Mikroliter
16833735 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16843735

Marke: Proteintech 251751AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GPC3 is a cell surface proteoglycan that bears heparan sulfate. This protein may be involved in the suppression/modulation of growth in the predomitly mesodermal tissues and organs, and may play a role in the modulation of IGF2 interactions with its receptor and thereby modulate its function. Members of the glypican-related integral membrane proteoglycan family contain a core protein anchored to the cytoplasmic membrane via a glycosyl phosphatidylinositol (GPI) linkage. These proteins may play a role in the control of cell division, growth regulation, and tumor predisposition. Deletion mutations in GPC3 are the cause of Simpson-Golabi-Behmel syndrome (SGBS), also known as Simpson dysmorphia syndrome (SDYS). SGBS is a condition characterized by pre- and postnatal overgrowth (gigantism) with visceral and skeletal anomalies.

Spezifikation

Antigen Glypican 3
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.37 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Gen GPC3
Gen-Zugriffsnummer P51654
Gen-Alias DGSX, Glypican 3, GPC3, GTR2 2, Intestinal protein OCI 5, MXR7, OCI 5, OCI5, SDYS, SGB, SGBS, SGBS1
Gensymbole GPC3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Glypican 3 Fusion Protein Ag10129
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2719
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.