missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
GPC3 is a cell surface proteoglycan that bears heparan sulfate. This protein may be involved in the suppression/modulation of growth in the predomitly mesodermal tissues and organs, and may play a role in the modulation of IGF2 interactions with its receptor and thereby modulate its function. Members of the glypican-related integral membrane proteoglycan family contain a core protein anchored to the cytoplasmic membrane via a glycosyl phosphatidylinositol (GPI) linkage. These proteins may play a role in the control of cell division, growth regulation, and tumor predisposition. Deletion mutations in GPC3 are the cause of Simpson-Golabi-Behmel syndrome (SGBS), also known as Simpson dysmorphia syndrome (SDYS). SGBS is a condition characterized by pre- and postnatal overgrowth (gigantism) with visceral and skeletal anomalies.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Glypican 3 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.37 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | GPC3 |
| Gen-Zugriffsnummer | P51654 |
| Gen-Alias | DGSX, Glypican 3, GPC3, GTR2 2, Intestinal protein OCI 5, MXR7, OCI 5, OCI5, SDYS, SGB, SGBS, SGBS1 |
| Gensymbole | GPC3 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?