missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™

Artikelnummer. 15970108
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15970108 20 μg 20 Mikrogramm
15980108 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15970108

Marke: EnquireBio 2719RBM4P0

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen Glypican-3
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon GPC3/1534R
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Gen-Zugriffsnummer NP_004475
Gensymbole GPC3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length GPC3 protein
Molekulargewicht des Antigens 67kDa
Positivkontrolle 293T cells or Hepatocellular carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2719
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.