Learn More
Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™
Artikelnummer. 15980108
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15980108 100 μg 100 Mikrogramm
15970108 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15980108
Marke: EnquireBio 2719RBM4P1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen Glypican-3
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon GPC3/1534R
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Gen-Zugriffsnummer NP_004475
Gensymbole GPC3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length GPC3 protein
Molekulargewicht des Antigens 67kDa
Positivkontrolle 293T cells or Hepatocellular carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2719
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ