Learn More
Glypican-3 Rabbit, Clone: GPC3/1534R, enQuireBio™
Artikelnummer. p-7156067
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15970108 20 μg 20 Mikrogramm
15980108 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15970108
Marke: EnquireBio 2719RBM4P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen Glypican-3
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cytoplasmic
Klassifikation Monoclonal
Klon GPC3/1534R
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
Gen-Zugriffsnummer NP_004475
Gensymbole GPC3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length GPC3 protein
Molekulargewicht des Antigens 67kDa
Positivkontrolle 293T cells or Hepatocellular carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2719
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG κ