Learn More
Multiroir Controlec™ GM-Einsätze für unterteilte Schubladen
Click to view available options
Array:
3 x 4
4 x 4
Breite (metrisch):
55 mm (Fach)
79 mm (Fach)
Länge (metrisch):
77 mm (Fach)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
GM Schubladenschränke sind ein Block von sechs farbigen Tablet-Schubladen, die viele verschiedene Anforderungen für Lagerung und Sortieren erfüllen.
- Solide Polypropylenkonstruktion
- Farbcodierte Tabletts/Schubladen
- Transportabel und stapelbar
- Schubladen können mit einer Vielzahl von Wabengittern ausgestattet werden
- Größe der Schublade/des Einsatzes: 340 x 250 x 40 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Kunststoff |
| Produkttyp | Abgeteilter Schubladeneinsatz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abgetrennte Lagerung |
| Aufnahmevermögen | 12 Fächer |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |
| Farbe | Weiß |
| Breite (metrisch) | 79 mm (Fach) |
| Länge (metrisch) | 77 mm (Fach) |
| Array | 3 x 4 |