Learn More
GM130/GOLGA2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18040324 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Unit Size:
0.10 Milligramm
25 Mikrogramm
Product Code. Menge unitSize
18040324 0.025 mg 25 Mikrogramm
18050584 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Product Code. 18040324
Brand: Novus Biologicals NBP253420SS
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 6 publications
GM130/GOLGA2 Polyclonal specifically detects GM130/GOLGA2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen GM130/GOLGA2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.5 ug/ml, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:1500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:1500
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias 130 kDa cis-Golgi matrix protein, GM130 autoantigen, GM130Golgi matrix protein GM130, golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2, golgin A2, Golgin subfamily A member 2, golgin-95, MGC20672, SY11 protein
Gensymbole GOLGA2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Partial recombinant human GM130/GOLGA2 protein (amino acids 528-606). [UniPro Q08379]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2801
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG