missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GMFB Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15635045
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15635045 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15635045

Marke: Invitrogen™ PA551121

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GMFB Polyclonal Antibody detects endogenous levels of GMFB protein.

This protein, which is phosphorylated following phorbol ester stimulation, is important for the nervous system. It causes brain cell differentiation, stimulates neural regeneration and inhibits tumor cell proliferation. Overexpression of GMF in astrocytes has been shown to enhance brain-derived neurotrohic factor (BDNF) production. GMF expression is increased by exercise, and the protein is crucial for exercise-induction of BDNF. Through BDNF production, GMF appears to play a role in neuroprotection. In thymoma, T-cell development is maintained by GMF; being produced by the tumor cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GMFB
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Gmfb
Gen-Zugriffsnummer P60983, Q63228, Q9CQI3
Gen-Alias 3110001H22Rik; 3110001O16Rik; AI851627; C79176; D14Ertd630e; DNA for thyroid hormone receptor binding site (276bp); glia maturation factor beta; glia maturation factor beta-like protein; glia maturation factor, beta; GMF; Gmfb; GMF-beta
Gensymbole Gmfb
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthesized peptide derived from the Internal region of human GMF-B (aa 1-50).
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2764, 63985, 81661
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.