Learn More
Invitrogen™ GMNN Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JE35-51)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ MA556553
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
GMNN Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
GMNN inhibits DNA replication by preventing the incorporation of MCM complex into prereplication complex (pre-RC). It is degraded during the mitotic phase of the cell cycle. Its destruction at the metaphase-anaphase transition permits replication in the succeeding cell cycle.
Specifikationer
| GMNN | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| TBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 | |
| O75496, O88513 | |
| GMNN | |
| Recombinant protein within human geminin aa 60-209/209. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| JE35-51 | |
| Unconjugated | |
| GMNN | |
| AW546347; Gem; geminin; Geminin GMNN; geminin, DNA replication inhibitor; GMNN; MGORS6; OTTHUMP00000039393; RP3 369A17.3 | |
| Rabbit | |
| Protein A | |
| RUO | |
| 291137, 51053, 57441 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?