Learn More
AcroBiosystems GMP ActiveMax™ Aktivierung/Expansion humaner T-Zellen mittels CD3/CD28-Kügelchen
Artikelnummer. 31453495 Alle ansehen ACROBiosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31453495 400 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31453495 Lieferant AcroBiosystems Lieferanten-Nr. GMPMBS001400mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GMP ActiveMax™ Die Aktivierung/Expansion humaner T-Zellen mittels CD3/CD28-Beads wird von humanen Zellen exprimiert.
GMP ActiveMax™ Die Aktivierung/Expansion humaner T-Zellen mittels CD3/CD28-Beads wird von humanen Zellen exprimiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusammensetzung GMP ActiveMax Human T cell Activation/Expansion CD3/CD28 Beads werden mit 5x107 Beads/ml in PBS, pH 7,4, mit 0,1% rekombinantem humanem Serumalbumin (rekombinantes HSA) geliefert.
Inhalt und Lagerung Das Produkt MUSS nach Erhalt bei 2 °C bis 8 °C gelagert werden; Dieses Produkt ist nach Lagerung bei 2 °C °bis 8 °C °unter sterilen Bedingungen 5 Jahre lang stabil.
Partikelgröße 5,5 μm
Menge 400 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) T-Zell-Aktivierung/Expansion
Spezies Human
Ausreichend für 4 x 10⁹ Perlen
Kennzeichnung RUO