Learn More
GMPPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16834724 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16834724 20 μL 20 Mikroliter
16824724 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16834724
Marke: Proteintech 155171AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
GMPPA is a GDP-mannose pyrophosphorylase. This enzyme catalyzes the reaction which converts mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose which is involved in the production of N-linked oligosaccharides. This gene is thought to encode a GDP-mannose pyrophosphorylase. This enzyme catalyzes the reaction which converts mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose which is involved in the production of N-linked oligosaccharides.
Spezifikation
Antigen GMPPA
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.13 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen GMPPA
Gen-Zugriffsnummer Q5XIC1, Q922H4, Q96IJ6
Gen-Alias GMPPA
Gensymbole Gmppa
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen GMPPA Fusion Protein Ag7789
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29926, 501167, 69080
Zielspezies Rat, Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG