Learn More
GMPR 1/2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15683-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16844964
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody can recognize both GMPR1 and GMPR2 due to the high homology.
This gene encodes an enzyme that catalyzes the irreversible and NADPH-dependent reductive deamination of GMP to IMP. The protein also functions in the re-utilization of free intracellular bases and purine nucleosides.
Spezifikation
Spezifikation
GMPR 1/2
Polyclonal
Unconjugated
GMPR
GMP reductase 1, GMPR, GMPR1, GMPR2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
105446, 117533, 192357, 2766, 51292, 66355
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P36959, Q99L27, Q9DCZ1, Q9P2T1, Q9Z244
GMPR, GMPR2
GMPR 1/2 Fusion Protein Ag8185
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat