Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 Membran, 0,45 μm
Artikelnummer. 17174551
Change view
Click to view available options
Oberflächentyp:
Kariert
Klar
Anzahl pro Packung:
10 x 200/Packung
200/Packung
5 x 200/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
200 Stück
2000 Stück
Artikelnummer. Oberflächentyp Anzahl pro Packung unitSize
17174551 Klar 200/Packung 200 Stück
17184551 Kariert 200/Packung 200 Stück
17124541 Kariert 5 x 200/Packung 1000 Stück
17154551 Kariert 10 x 200/Packung 2000 Stück
4 options
Artikelnummer. 17174551
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66265
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die zertifizierte 0,45 μm-Membran für mikrobiologische Analysen erfüllt mindestens die regulatorischen Vorgaben.
  • Nur für Laboranwendungen
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Lose mit Pergament-Trennern
Material MCE
Porengröße 0,45 μm
Anzahl pro Packung 200/Packung
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt
Oberflächentyp Klar
Durchmesser (metrisch) 47 mm