Learn More
GNE-3511, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495438
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495438 10 mg -
16491617 50 mg 50 Milligramm
16456036 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495438 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12947
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GNE-3511 is an orally active bioavailable and brain-penetrant dual leucine zipper kinase (DLK) inhibitor with a Ki of 0.5 nM. GNE-3511 can cross the blood-brain-barrier and can be used for the research of neurodegenerative diseases.
GNE-3511 is an orally active bioavailable and brain-penetrant dual leucine zipper kinase (DLK) inhibitor with a Ki of 0.5 nM. GNE-3511 can cross the blood-brain-barrier and can be used for the research of neurodegenerative diseases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GNE-3511
CAS 1496581-76-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H26F2N6O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 31.25 mg/mL (70.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=NC(NC2=NC(N3CC(F)(F)CC3)=CC(C4CCN(C5COC5)CC4)=C2)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 440.49
Formelmasse 440.49
Reinheit (%) 98.87%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease