Learn More
GNF-PF-3777, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483118
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16483118 10 mg 10 Milligramm
16480679 1 mg 1 Milligramm
16449676 50 mg 50 Milligramm
16424416 100 mg -
16405857 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16483118 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100687
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.
GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GNF-PF-3777
Physikalische Form Solid
CAS 77603-42-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H7N3O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 8-Nitrotryptanthrin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.4 mg/mL (21.83 mM; Need warming)
SMILES O=C1N2C(C(C3=C2C=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=NC4=CC=CC=C41
Molekulargewicht (g/mol) 293.23
Formelmasse 293.23
Reinheit (%) 98.56%
Güte Research