missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ GNMT Polyclonal Antibody

Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the conversion of S-adenosyl-L-methionine to S-adenosyl-L-homocysteine and sarcosine. The encoded protein is found in the cytoplasm and acts as a homotetramer. Defects in this gene are a cause of GNMT deficiency.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GNMT |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with trehalose and no preservative |
| Gen | GNMT |
| Gen-Zugriffsnummer | Q14749 |
| Gen-Alias | 2.1.1.20; epididymis secretory sperm binding protein Li 182mP; folate-binding protein; glycine methyltransferase; glycine N methyl transferase; glycine N-methyltransferase; GNMT; HEL-S-182mP |
| Gensymbole | GNMT |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?