Learn More
Goat anti-Canine IgG1 Secondary Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18611949 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18611949 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18611949 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP268356
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG1 Polyclonal antibody specifically detects IgG1 in Canine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:10000, ELISA 1:100 - 1:10000, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen 1:200 - 1:2000
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias IgG1, Igh-4, RGD1359539, VH7183
Wirtsspezies Goat
Immunogen Canine IgG1
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Canine
Inhalt und Lagerung Store at 4°C. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus