missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Guinea Pig IgG Fc Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18207444 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18207444 2 mg 2 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18207444

Marke: Novus Biologicals NBP173285

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Guinea Pig samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG Fc
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Fluorescein
Verdünnung Flow Cytometry 1:1:10 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Wirtsspezies Goat
Immunogen Guinea Pig IgG F(c) fragment
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität No reaction was observed against Guinea Pig IgG F(ab).
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Zielspezies Guinea Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.