missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Guinea Pig IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody

Artikelnummer. 15420754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15420754 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 15420754 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A18777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 €
    211.11 € / 1 Milligramm
    Sparen 15.89 €
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Goat anti-Guinea Pig IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody for ELISA

Anti-Guinea Pig secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for guinea pig immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Guinea Pig IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration >4.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% sodium azide; pH 7.2
Wirtsspezies Goat
Immunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Guinea Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.