missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Human IgA Fc Secondary Antibody, FITC

Artikelnummer. 10323693
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mL
Packungsgröße:
2 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10323693 2 mL 2 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10323693

Marke: Invitrogen™ H14001

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Commonly used, FITC conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.

Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human IgA Fc, Goat anti-Human IgA Fc Secondary Antibody, FITC
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS with BSA and 0.1% sodium azide
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren Purified
Menge 2 mL
Regulatorischer Status ASR, ASR/IVD
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.