Learn More
Goat anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18298783 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18298783 0.5 mg 0.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18298783 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP261921F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    357.32 €
    318.15 € / 0.5 Milligramm
    Sparen 39.17 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG F(ab')2 Polyclonal specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG F(ab')2
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat FITC
Verdünnung Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Zusammensetzung Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide with 0.09% Sodium Azide
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human IgG F(ab')2 fragments
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.5 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Produkttyp Antibody
Isotype IgG
Produktlinie Novus