missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30231471 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30231471 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30231471

Marke: Novus Biologicals NB7483FR

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Goat
Immunogen This Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed) was developed against human IgG.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.