missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18790704 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18790704 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18790704

Marke: Novus Biologicals NBP173736

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:200000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500, Dot Blot
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Mouse, Rabbit, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Mouse, Rabbit, Rat and Sheep Serum Proteins.
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.