missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy5.5 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18552531 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18552531 500 μg 500 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18552531

Marke: Novus Biologicals NB1207155PECY55

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE-Cyanine5.5
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.