missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Human IgG/IgM (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-66684
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG/IgM (H+L) Polyclonal specifically detects IgG/IgM (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
Spezifikation
| IgG/IgM(H+L) | |
| Polyclonal | |
| Alkaline Phosphatase (AP) | |
| 50MM HEPES pH 7.1, 0.1M NaCl, 1MMMgCl2, 0.1MM ZnCl2, 0.2% BSA with 0.09% Sodium Azide | |
| Human IgG+IgM-heavy and light chain | |
| 1 mL | |
| Human | |
| IgG |
| ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot | |
| 1mg/mL | |
| Western Blot 1:2500 - 1:25000, ELISA 1:2500 - 1:25000, Immunohistochemistry 1:100 - 1:1000, Immunocytochemistry 1:100 - 1:1000 | |
| Goat | |
| Affinity Purified | |
| Secondary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur