missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Human IgG, IgM, IgA (H+L) Secondary Antibody

Artikelnummer. 11855875
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11855875 2 mg 2 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11855875

Marke: Invitrogen™ 31128

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Concentration may vary slightly from lot-to-lot, see lot-specific datasheet for exact concentration. Product # 31128 has been successfully used in Western blot, IF, ICC, IHC, IP and FACS applications. Product # 31128 reacts with the heavy chains of human IgA, IgG, and IgM, and with the light chains common to most human immunoglobulins. The antibody does not react against non-immunoglobulin serum proteins. However, this antibody may cross-react with immunoglobulins from other species. Store product at 4°C until opened. After opening, dilute only enough antibody for a single day's use. Store remainder at 4°C under sterile conditions. Country of origin: USA.

Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human IgG, IgM, IgA (H+L)
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 2.4 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.6
Wirtsspezies Goat
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.