missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Human IgG (Kappa Light Chain) Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ Plus 488

Artikelnummer. 17834584
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μL
250 μL
Packungsgröße:
250 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17834584 50 μL 50 Mikroliter
17864574 250 μL 250 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17834584

Marke: Invitrogen™ A5686550UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Recombinant Monoclonal Secondary Antibody

This Goat-anti-Human IgG (Kappa Light Chain), Recombinant Secondary Antibody specifically detects human IgG Kappa Light chain with no cross-reactivity to Lambda light chain, heavy chain, and other species immunoglobulins. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include better specificity and lot-to-lot consistency. The sensitivity and specificity of each lot are confirmed using ELISA. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human IgG (Kappa Light Chain)
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 81H59L2
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor Plus 488
Zusammensetzung Proprietary buffer with 0.008% Bromonitrodioxane, 0.008% Methylisothiazolone; pH 6.5
Wirtsspezies Goat
Immunogen Purified Human IgG.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 50 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.