missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Goat anti-Human IgM Cross-Adsorbed Secondary Antibody, DyLight™ 680

Artikelnummer. 13477257
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13477257 500 μg 500 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13477257 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. SA510106

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Secondary Antibody

This antibody is cross-adsorbed and exhibits minimum reactivity to mouse and rat.

Anti-Human secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for human immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Human IgM Cross-Adsorbed
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat DyLight 680
Zusammensetzung PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 6.8 to 7.4
Wirtsspezies Goat
Immunogen Human IgM.
Reinigungsverfahren Antigen affinity chromatography
Menge 500 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.