missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Human Kappa Light Chain Secondary Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Kappa Light Chain Polyclonal antibody specifically detects Kappa Light Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Kappa Light Chain |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | DyLight 680 |
| Verdünnung | Western Blot : 1:100-1:2000, ELISA : 1:100-1:2000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | HCAK1, IGKCD, immunoglobulin kappa constant, Km, MGC111575, MGC62011, MGC72072, MGC88770, MGC88771, MGC88809 |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Purified Human Kappa Chain |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?