Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18405486 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18405486 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18405486
Marke: Novus Biologicals NBP172702R
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 550
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Goat
Immunogen Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Mouse IgG whole molecule in goat.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG