missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18445975 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
Packungsgröße:
0.50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18445975 0.5 mL 0.50 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18445975

Marke: Novus Biologicals NBP172702C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Dot Blot, Fluorophore-linked immunosorbent assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Goat
Immunogen Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Mouse IgG whole molecule in goat.
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.5 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.