missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-75126
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion, Immunoassay
Spezifikation
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500, Immunodiffusion, Immunoassay | |
| Goat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunodiffusion | |
| Unconjugated | |
| 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 | |
| This Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified mouse IgG (H&L). | |
| 2 mg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur