missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Mouse IgG2c Heavy Chain Secondary Antibody, PE, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG2c Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgG2c Heavy Chain in Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG2c Heavy Chain |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Mouse IgG2c |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 1 mL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?