Beschreibung
IgM (H+L) Polyclonal specifically detects IgM (H+L) in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgM (H+L) |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot 1:200-1:5000, ELISA 1:200-1:5000, Immunohistochemistry 1:500-1:5000, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Purified Mouse IgM (H&L) |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |