Learn More
Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18548190 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18548190 2 mg 2 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 18548190
Marke: Novus Biologicals NBP173342
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat HRP
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:5000, ELISA 1:100000 - 1:200000, Immunohistochemistry 1:500 - 1:2500
Zusammensetzung Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Wirtsspezies Goat
Immunogen Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody [HRP] was produced by repeated immunization with Swine IgG whole molecule in goat.
Reinigungsverfahren Multi-step
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Zielspezies Pig
Inhalt und Lagerung Store lyophilized antibody at 4°C in the dark. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG