missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP1-72700PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Porcine samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Spezifikation
| IgG (H+L) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Goat anti-Porcine IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with swine whole IgG molecule in goat. | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Pig | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot | |
| PerCP | |
| Goat | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur