missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Goat anti-Rabbit IgG F(ab) Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-68540F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG F(ab) Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab) in Rabbit samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| IgG F(ab) | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Normal rabbit IgG | |
| 0.5 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| FITC | |
| Goat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Rabbit | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur