Learn More
Goat anti-Rabbit IgG Fc Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30230926 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30230926 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30230926
Marke: Novus Biologicals NB7176PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Goat Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG Fc
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Wirtsspezies Goat
Immunogen Rabbit IgG-Fc Fragment
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Secondary
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG