missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Alkaline Phosphatase (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18220701 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.25 mg
Packungsgröße:
0.25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18220701 0.25 mg 0.25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18220701 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB1206024

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IgG (H+L)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alkaline Phosphatase (AP)
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2500, ELISA 1:10000 - 1:50000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000
Gensymbole IGHG
Wirtsspezies Goat
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.25 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This antibody was pre-adsorbed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat, and Sheep Serum Proteins. No reaction was observed against Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat and Sheep Serum Proteins.
Zielspezies Rabbit
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.