Learn More
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IgG (H+L) |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | PerCP |
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Goat |
| Immunogen | Rabbit IgG whole molecule |
| Reinigungsverfahren | Multi-step |
| Menge | 0.5 mL |
| Regulatorischer Status | RUO |
| Mehr anzeigen |