Learn More
MP Biomedicals™ Ziegenserum
Artikelnummer. 11475055 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475055 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11475055 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 092939149
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignete Alternative zum fetalen Rinderserum in einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie der Isolierung und Identifizierung von Viren, die in einer Vielzahl von Primärzelllinien erzeugt werden.
Dieses Serum wird aus Vollblut von gesunden erwachsenen Tieren gewonnen.
Specifications
Farbe Rotbraun
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -20 °C
Form Flüssig
Menge 100 ml
Sterilization Method 0,2 μm Filtration
Quelle Vollblut von gesunden erwachsenen Tieren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellkultur
pH 7 bis 8