Learn More
Ekastu Safety™ Brille aus Polycarbonat
Click to view available options
UV-Schutz:
Ja
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- DIN EN 166 1 – FT
- Mit getönten Linsen, auch für Freizeitaktivitäten geeignet
- Genehmigtes Design
- An jede Kopfform anpassbar
- Ausgezeichnetes Sichtfeld
- Sehr guter Seitenschutz
- Äußerst kratzfest und ausgezeichnetes Antifog-Visier
- 99.99% UV-Schutz mit innovativer UV 380-Technologie
- Einstellbare Bügel mit 4 Positionen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 166 1 – FT |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| UV-Schutz | Ja |