Learn More
3M™ GoggleGear™ Schutzbrille 3000 Serie, PVC-Abdeckung, klares Scotchgard™ AF-Objektiv, hochwertiger Stoffriemen
Artikelnummer. 31875403 Alle ansehen 3M Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenmaterial:
PVC
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenmaterial Packungsgröße
31875403 PVC 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31875403 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100325224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.90 €
    9.11 € / 1 Stück
    Sparen 4.79 €
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Schutzbrille der 3000er-Serie verfügt über ein Full-Size-Design mit Wraparound-Linse für ein besseres Sichtfeld und einem geschlitzten Nasenrücken für eine bequemere Passform
  • 3M™ GoggleGear™ Die Schutzbrille 3000-Serie verfügt über ein Full-Size-Design mit umlaufender Linse für ein besseres Sichtfeld und einem geschlitzten Nasenrücken für eine bequemere Passform.
  • Wählen Sie aus Modellen mit Anti-Fog- oder 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung.
  • Der GoggleGear™ 3000 ist mit indirekter Entlüftung für verbesserte Luftzirkulation und Anti-Nebel-Leistung erhältlich und bietet 3, Schutz gegen Tröpfchen, 4, Schutz vor großen Partikeln und 6, Schutz gegen Flüssigkeitsströme, bewertet.
  • Beinhaltet entweder einen verstellbaren Polyester-Stoffriemen oder einen leicht zu reinigenden verstellbaren Neoprengurt sowie ein optimiertes Abdeckungsdesign mit Schlitzen für viele Brillen mit Stärke.
  • Das Acetatlinsenmodell erfüllt die chemische Beständigkeitsanforderung von ISO 16321 und hilft dabei, Arbeiter vor chemischen Gefahren zu schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Farbe Klar
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Anti-Nebel-Brille
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial PVC
UV-Schutz Keine
Frame Type Vollbild