Learn More
BINDER GOLD 3-year Maintenance Contract
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern Serie BD, BD-S, B, E, ED, ED-S
BINDER Kammern Serie CB, CB-S
BINDER Kammern Serie CBF
BINDER Kammern Serie KBF-S, KBF-S ECO
BINDER Kammern Serie KT, KB, KB ECO
BINDER Kammern Serie MKF, MKFT
BINDER Kammern Serie UF V
BINDER Kammern Serie VD
BINDER Schränke Serie VDL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Maintenance service as contractually agreed.
- Visual inspection of mechanical and electrical components
- Check of control response
- 20% discount on spare parts
- Testing of all key functions
- Replacement of wear parts
- Calibration of one test temperature in the center of the usable space as specified by the user
- Certificate
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie CB, CB-S |
| Produkttyp | Maintenance Service |