Learn More
Goldfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407495
Change view
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11387028 25 x 25 mm -
11490470 50 x 50 mm -
11397028 100 x 100 mm 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11387028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014721.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca. 1.2 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored wire
Dichte 19.32g/cm3 at 20°C
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser