Learn More
Goldfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, Premion™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Packungsgröße:
25 Millimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11301189 25 x 25 mm 25 Millimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11301189 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011388.FF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold foil
Namenshinweis 1.0mm (0.04 in.) thick
CAS 7440-57-5
Menge 25 x 25 mm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈12g/25x25mm
Form Folie
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Au
MDL-Nummer MFCD00003436
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Au]
IUPAC-Name Gold
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Reinheit (%) 99.9985%
Güte Premion