Learn More
Gold-Gaze, 100 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,064 mm (0,0025 in.) Durchmesser, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421677
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421677 50 x 100 mm 1 Stück
11365237 25 x 25 mm 1 Stück
11400351 50 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421677 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040931.FY
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Drahtgewebe 100 x 100 mm; ca. .4.9 g; offene Fläche: 56.3 %; Öffnungsbreite: 0.0075 Zoll
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored gauze
Menge 50 x 100 mm
Netzgröße 100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Form Gaze
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.