Learn More
Gold-Gewebe, 82 Mesh, aus Draht mit 0.06 mm (0.0025 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15484775 25 x 25 mm 1 Stück
11348558 50 x 50 mm 1 Stück
11470311 50 x 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15484775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040586.FF
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Drahtgewebe; offener Bereich: 63.2 %; Öffnungsbreite: 0.0097 Zoll
Gold gauze is used to trap mercury vapors during the analysis of mercury by cold vapor-atomic absorption spectrophotometer (CVAAS). It is also used as a surface for condensation of mercury. Further, it is used as an electrode in electrochemistry for the reduction of uranium(V).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored gauze
Menge 25 x 25 mm
Netzgröße 82 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Gaze
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.