Learn More
Gold-Gewebe, 82 Mesh, aus Draht mit 0.06 mm (0.0025 in.) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824727
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15484775
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040586.FF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Drahtgewebe; offener Bereich: 63.2 %; Öffnungsbreite: 0.0097 Zoll
Gold gauze is used to trap mercury vapors during the analysis of mercury by cold vapor-atomic absorption spectrophotometer (CVAAS). It is also used as a surface for condensation of mercury. Further, it is used as an electrode in electrochemistry for the reduction of uranium(V).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored gauze
Menge 25 x 25 mm
Netzgröße 82 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Form Gaze
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.